Learn More
Cloruro de 4-pirimidin-2-ilbenzoilo, TECH, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride |
% mín. CAS | 89.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.64 |
Porcentaje de pureza | 90% |