Learn More
LEEC™ Drying Cabinet with Glass Doors
Ideal for drying laboratory glassware, surgical instruments, warming, or simply for storage. LEEC™ Drying Cabinet with Glass Doors employs natural convection for drying.
Specifications
Temperature (Metric) 50°C
Type Drying Cabinet
For Use With (Application) Cabinets for drying drained glassware and instruments, or for applications requiring controlled warming
Material Stainless Steel, Polyester
Voltage 230 V
View More Specs
Description
Description
  • Rust-resistant
  • Finished in white powder-coated paint
  • Heatproof, toughened glass doors
  • Adjustable wire mesh shelves
  • Waterproof heating elements
  • Full-length, stainless steel hinges
  • Spring loaded catches
  • Stainless steel sliding shutter for ventilation.
  • Adjustable front feet
Specifications
Specifications
50°C
Cabinets for drying drained glassware and instruments, or for applications requiring controlled warming
230 V
Drying Cabinet
Stainless Steel, Polyester
50 Hz
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt