Learn More
4-terc-Pentilciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020768
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
CAS: 16587-71-6 | C11H20O | 168.28 g/mol
It finds its application as a masking agent and a perfuming agent in cosmetic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica como agente de enmascaramiento y agente de perfumería en la industria cosmética.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16587-71-6
Fórmula molecular C11H20O
Peso molecular (g/mol) 168.28
Número MDL MFCD00013798
Clave InChI DCSKAMGZSIRJAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-pentyl cyclohexanone, 4-tert-amylcyclohexanone, 4-tert-pentylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-1,1-dimethylpropyl cyclohexanone, cyclohexanone, 4-tert-pentyl, orivone, unii-5380bwu79x, 4-tert-pentyl-cyclohexanone
PubChem CID 27941
Nombre IUPAC 4-(2-Metilbutan-2-il)ciclohexan-1-ona
SMILES CCC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Pentylcyclohexanone
Densidad 0.92
Punto de ebullición 124°C to 125°C (16 mmHg)
Índice de refracción 1.469
Cantidad 50 g
Beilstein 2240475
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.28
Porcentaje de pureza 97%