Learn More
(4-Tien-2-iltetrahidropiran-4-il)metil tolueno-4-sulfonato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10397494
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 921938-87-6
Fórmula molecular C17H20O4S2
Peso molecular (g/mol) 352.463
Número MDL MFCD09879933
Clave InChI OZWQPINOYPXHPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulphonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulfonate, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate
PubChem CID 24229670
Nombre IUPAC (4-tiofen-2-iloxan-4-il)metil 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2(CCOCC2)C3=CC=CS3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methyl toluene-4-sulfonate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.47
Porcentaje de pureza 97%