Learn More
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)benzoílo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11434037
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36823-88-8
Fórmula molecular C8H4ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.563
Número MDL MFCD00052329
Clave InChI ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzoyl chloride, p-trifluoromethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy benzene-1-carbonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzoylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, p-trifluoromethoxy benzoyl chloride, acmc-209ip1, ksc495i1f, p-trifluoromethoxybenzoylchloride
PubChem CID 142110
Nombre IUPAC cloruro de 4-(trifluorometoxi)benzoilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Densidad 1.425
Punto de ebullición 55°C to 56°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 2723543
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.57
Porcentaje de pureza 97%