Learn More
4'-(Trifluorometilo)acetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022654
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 709-63-7 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 709-63-7
Fórmula molecular C9H7F3O
Peso molecular (g/mol) 188.149
Número MDL MFCD00000401
Clave InChI HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 69731
Nombre IUPAC 1-[4-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Punto de fusión 29°C to 35°C
Densidad 0.924
Punto de ebullición 83°C to 85°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.462
Cantidad 5 g
Beilstein 1870425
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.15
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.