Learn More
Cloruro de 4-(trifluorometil)benceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
27.40€ - 53.10€
CAS | 2991-42-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H4ClF3O2S |
Peso molecular (g/mol) | 244.61 |
Número MDL | MFCD00042422 |
Clave InChI | OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl |
PubChem CID | 2777399 |
Nombre IUPAC | Cloruro 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo |
SMILES | FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10387734
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00175EA |
10 g | Frasco de vidrio ámbar |
27.40€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10586395
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00175EB |
25 g | Frasco de vidrio ámbar |
53.10€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
2991-42-6 | |
244.61 | |
OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N | |
2777399 | |
FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
C7H4ClF3O2S | |
MFCD00042422 | |
4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl | |
Cloruro 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo |
Especificaciones
4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride | |
97% | |
CF3OC6H4SO2Cl | |
4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl | |
FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O | |
244.61 | |
244.62 |
2991-42-6 | |
C7H4ClF3O2S | |
MFCD00042422 | |
OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N | |
Cloruro 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo | |
2777399 | |
97% |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction