missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Trimetilsilil-3-butin-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7046535
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 6999-19-5 | C7H14OSi | 142.273 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 6999-19-5
Fórmula molecular C7H14OSi
Peso molecular (g/mol) 142.273
Número MDL MFCD00190213
Clave InChI HJJSDJHRTMFJLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-2-ol, 1-trimethylsilylbut-1-yne-3-ol, +/-4-trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, acmc-20mpjc, 3-butyn-2-ol, 4-trimethylsilyl-, 2s, acmc-1bfey, hjjsdjhrtmfjlp-uhfffaoysa, 3-butyn-2-ol,4-trimethylsilyl
PubChem CID 2760828
Nombre IUPAC 4-trimetilsililbut-3-in-2-ol
SMILES CC(C#C[Si](C)(C)C)O

Especificaciones

Punto de ebullición 126°C to 129°C
Nombre del producto químico o material 4-Trimethylsilyl-3-butyn-2-ol
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1923632
Temperatura de inflamación 57°C (135°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.27
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.446
Densidad 0.846

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado