Learn More
Agilent BioTek 405LS Microplate Washer
The BioTek 405 LS washer has a well earned reputation as an economical plate washer that offers excellent performance and reliability.
Marca: Agilent BioTek 405LSHT-SN
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para microplacas de 384 pocillos
- Ultrasonic Advantage
Especificaciones
CE, TUV | |
<3% CV: 300 μL/well (96-well washing); <4% CV: 80 μL/well (384-well washing) | |
96- and 384-well, Low Profile and Standard, Solid and Filter Bottom (Pore Sizes 0.45 to 1.2 μm) Plates | |
96-wells: 300 μL/well, 3 cycles: <30 s; 384-wells: 100 μL/well, 3 cycles: <80 s; 384-wells: 400 μL/well, 1 cycle: <20 s | |
Lavador de microplacas | |
Desde 1 hasta 250 | |
10 to 85%, noncondensing | |
405LSHT | |
Ultrasonic Advantage | |
35.6 cm | |
25.4 cm | |
43.2 cm | |
100 - 240V |
Optional (4 or 10 L) | |
25 to 3000 μL/well | |
<2 μL/well (96- and 384-well plates), 96-tube manifold for 96 wells, 192-tube for 384 wells | |
Programable en minutos y segundos, hasta 60 min. | |
16,5kg | |
High to Low Flow; Optimized rates for cell assays | |
50/60 Hz | |
1 μL | |
14 in | |
10 in | |
17 in. | |
36 lb |
Título del producto
Agilent BioTek 405LS Microplate Washer > Lavador de microplacas 405 LS; Ultrasonic Advantage
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido