Learn More
BRAND™ Microplacas del sistema de insertos BRANDplates™: placa especializada de 6 pocillos
Placa especializada de 6 pocillos
140.00€ - 146.00€
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Tipo Sistema de inserción de microplacas
Número de pocillos 6
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de tejidos en 3D
Para utilizar con (equipo) Sistema de inserción
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tratamiento de superficie Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tratamiento de superficie Precio Cantidad y disponibilidad  
15630647
Ver documentos
BRAND™
782891
cellGrade plus
146.00€
paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Añadir a la cesta
15233373
Ver documentos
BRAND™
782881
PureGrade S
140.00€
paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Transparente
  • Disponible con superficie pureGrade™ S y cellGrade™ plus
  • Cuatro pocillos conectados como un gran pocillo alargado, equipado con tira 4 de insertos
  • Bordes guía para un ajuste perfecto del inserto
  • Puertos de alimentación diseñados para facilitar los cambios de medios, adecuados para robótica/automatización
  • 10 Placas/paquete (En envase individual con tapa)
Aplicaciones:
Cultivo tisular 3D
Compliance
Estándares ANSI/SLA 1 y 4
Especificaciones
Especificaciones
Estéril
6
Sistema de inserción
Sistema de inserción de microplacas
Cultivo de tejidos en 3D