Learn More
Cloruro de 5-(2,5-diclorofenil)furano-2-carbonilo, 99 %
Código de producto. p-7033314
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 380906-80-9
Fórmula molecular C11H5Cl3O2
Peso molecular (g/mol) 275.509
Número MDL MFCD02258039
Clave InChI BSRRSYCAENNRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2,5-dichlorophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2,5-dichloro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2771971
Nombre IUPAC cloruro de 5-(2,5-diclorofenil)furano-2-carbonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2,5-Dichlorophenyl)furan-2-carbonyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.52
Porcentaje de pureza 99%