Learn More
5-(2,6-Diclorofenil)-1H-tetrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7047450
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50907-31-8
Fórmula molecular C7H4Cl2N4
Peso molecular (g/mol) 215.04
Número MDL MFCD00808036
Clave InChI RLXQNTWJPTUTCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2,6-dichlorophenyl-1h-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl-2h-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, maybridge1_003804, acmc-20ama2, 5-2,6-dichlorophenyl-1h-tetraazole, 1h-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2,6-Dichlorophenyl)-1H-tetrazole
Punto de fusión 203°C to 209°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 5268246
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.04
Porcentaje de pureza 97%