Learn More
5-(2-Bromofenil)-3-metil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10178794
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
CAS 375857-64-0
Fórmula molecular C9H7BrN2O
Peso molecular (g/mol) 239.072
Clave InChI NYAFKUCVAVUCHW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18001310
Nombre IUPAC 5-(2-bromofenil)-3-metil-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromophenyl-3-methyl, 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-2-bromophenyl-3-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.07
Porcentaje de pureza 97%