Learn More
Ácido 5-(2-furil)-1-metil-1H-pirazol-3-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3175287
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 108128-39-8
Fórmula molecular C9H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD08060535
Clave InChI XXEWHNSDJMBLBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-1-methyl, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-1btkv, 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 7537639
SMILES CN1N=C(C=C1C1=CC=CO1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido 5-(furan-2-il)-1-metilpirazol-3-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 97%