Learn More
5-(4-dimetilaminobenzilideno)rodanina 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023518
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 536-17-4 | C12H12N2OS2 | 264.361 g/mol
Se utiliza para la detección de Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alcaloides, antipirina, indicán, sulfonamida y urobilinógeno. Reactivo para la determinación de plata, paladio, mercurio y oro. También se utiliza en la determinación fotométrica de radiogramas automáticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza para la detección de Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alcaloides, antipirina, indicán, sulfonamida y urobilinógeno. Reactivo para la determinación de plata, paladio, mercurio y oro. También se utiliza en la determinación fotométrica de los autorradiogramas.
Solubilidad
insoluble en agua, 993,7 (mg/l) en 25 °C
Notas
almacénese lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-17-4
Fórmula molecular C12H12N2OS2
Peso molecular (g/mol) 264.361
Número MDL MFCD00064857
Clave InChI JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
PubChem CID 2723826
Nombre IUPAC 5-[[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]-2-sulfanilideno-1,3-tiazolidina-4-ona
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine 98%
Punto de fusión 275°C to 280°C
Olor Weak
Cantidad 5 g
Beilstein 189065
Índice Merck 14,3231
Información de solubilidad Insoluble in water,993.7(mg/L) at 25°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.37
Porcentaje de pureza 98%