Learn More
5-(4-Fluorofenil)isoxazol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7028780
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138716-37-7
Fórmula molecular C9H6FNO
Peso molecular (g/mol) 163.151
Número MDL MFCD02183544
Clave InChI JZCBQTRPILCIBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-fluorophenyl isoxazole, 5-4-fluorophenyl-1,2-oxazole, acmc-1c1fl, 1-fluoro-4-isoxazol-5-yl benzene, 1-fluoro-4-1,2-oxazol-5-yl benzene
PubChem CID 2774719
Nombre IUPAC 5-(4-fluorofenil)-1,2-oxazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Punto de fusión 53°C to 55°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.15
Porcentaje de pureza 99%