Learn More
5,6-Dimetil-1,10-fenantrolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027169
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3002-81-1
Fórmula molecular C14H12N2
Peso molecular (g/mol) 208.264
Número MDL MFCD00004983
Clave InChI BRPQDJPJBCQFSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-phenanthroline, 5,6-dimethyl, acmc-1afjl, brpqdjpjbcqfsr-uhfffaoysa, 5,6-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, 5,6-dimethyl-1,10-phenanthroline
PubChem CID 76357
Nombre IUPAC 5,6-dimetil-1,10-fenantrolina
SMILES CC1=C2C=CC=NC2=C3C(=C1C)C=CC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Punto de fusión 266°C to 269°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 160918
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 98%