Learn More
5,8-Dibromoisoquinolina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469478
1 g, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81045-39-8
Fórmula molecular C9H5Br2N
Peso molecular (g/mol) 286.954
Número MDL MFCD03109888
Clave InChI KNBALCRXZUTMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 271281
Nombre IUPAC 5,8-dibromoisoquinolina
SMILES C1=CC(=C2C=NC=CC2=C1Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,8-Dibromoisoquinoline
Cantidad 1 g
Sinónimo 5,8-dibromo-isoquinoline, isoquinoline, 5,8-dibromo, acmc-209pkl, 5,8-dibromo isoquinoline, isoquinoline,5,8-dibromo, 5,8-bis bromanyl isoquinoline
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.95
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
Título del producto
5,8-Dibromoisoquinolina, 98 %, Thermo Scientific™ >