Learn More
5-Acetil-2-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916391
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 213193-32-9 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 213193-32-9
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Clave InChI RYOQZXOVBJIUSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetyl-2-methoxypyridine, 1-6-methoxypyridin-3-yl ethanone, 1-6-methoxypyridin-3-yl ethan-1-one, 1-6-methoxy-3-pyridyl ethanone, ethanone, 1-6-methoxy-3-pyridinyl, 3-acetyl-6-methoxypyridine, 1-6-methoxy-3-pyridinyl ethanone, pubchem16770, acmc-209fj4, 2-methoxy-5-acetylpyridine
PubChem CID 10534837
Nombre IUPAC 1-(6-metoxipiridin-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CN=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetyl-2-methoxypyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53.0°C to 54.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Acetyl-2-methoxypyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.