Learn More
5-Acetil-2-tiofencarbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10002314
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
CAS 4565-29-1
Fórmula molecular C7H6O2S
Peso molecular (g/mol) 154.183
Clave InChI ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl
PubChem CID 2794713
Nombre IUPAC 5-acetiltiofen-2-carbaldehído
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.19
Porcentaje de pureza 97%