Learn More
5-Acetiltiofen-2-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Título del producto
5-Acetiltiofen-2-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido