Learn More
5-Amino-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2702550
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 18213-75-7
Fórmula molecular C5H8N4O
Peso molecular (g/mol) 140.146
Número MDL MFCD00111808
Clave InChI JGSQVTVXGXOSCH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 265696
Nombre IUPAC 5-amino-1-metilpirazol-4-carboxamida
SMILES CN1C(=C(C=N1)C(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide, 5-amino-1-methyl, pubchem22392, 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxamide, 5-azanyl-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide, 1-methyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide,5-amino-1-methyl, 5-imino-1-methyl-2h-pyrazole-4-carboxamide, 3-imino-2-methyl-2,3-dihydro-1h-pyrazole-4-carboxamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.15
Porcentaje de pureza 95%