Learn More
5-Amino-1-pentanol, solución acuosa al 50 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10280103 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 2508-29-4 | C5H13NO | 103.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2508-29-4, 7732-18-5
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.16
Número MDL MFCD00008237
Clave InChI LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-1-pentanol, 5-aminopentanol, 1-pentanol, 5-amino, pentanol, 5-amino, 5-amino-1-pentanol in water, 5-amino pentanol, 5-amino-l-pentanol, 5-aminopentanol-1, 5-hydroxypentylamine, 1-amino-5-pentanol
PubChem CID 75634
Nombre IUPAC 5-aminopentan-1-ol
SMILES C(CCN)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1-pentanol
% mín. CAS 48.0
% máx. CAS 52.0
Densidad 0.9870g/mL
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal OH(CH2)5NH2
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 0.987
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.16
Porcentaje de pureza 48.0 to 52.0%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-1-pentanol, 50 wt.% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.