Learn More
5-Amino-2,4-dicloropirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2,4-dichloropyrimidine |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | 5-amino-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-aminopyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, 2,4-dichloro-5-pyrimidinamine, 5-amino-2, 4-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorpyrimidin-5-amin, pubchem21459, acmc-209kvs, ksc497e8n |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164 |
Porcentaje de pureza | 97% |