Learn More
Hidrocloruro de 5-aminobenceno-1,3-diol, grado técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10274684
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 6318-56-5
Fórmula molecular C6H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 161.59
Número MDL MFCD00662897
Clave InChI VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl
PubChem CID 459248
SMILES Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal NH2C6H3(OH)2.HCl
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 5-aminobenceno-1,3-diol; hidrocloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.59
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico