Learn More
5-Bromo-1,3,4-tiadiazol-2-ilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-1, 3, 4-thiadiazol-2-ylamine |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.03 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Título del producto
5-Bromo-1,3,4-tiadiazol-2-ilamina, 97 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido