Learn More
5-Bromo-1-penteno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757062 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
CAS: 1119-51-3 | C5H9Br | 149.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-51-3
Fórmula molecular C5H9Br
Peso molecular (g/mol) 149.03
Número MDL MFCD00000264
Clave InChI LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide
PubChem CID 70704
Nombre IUPAC 5-bromopent-1-eno
SMILES C=CCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-pentene
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2600g/mL
Punto de ebullición 126.0°C to 127.0°C (765.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 30°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)3CHCH2
Índice de refracción 1.4620 to 1.4650
Cantidad 2.5 g
Número UN 1993
Gravedad específica 1.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.03
Porcentaje de pureza 95%