Learn More
5-Bromo-2-(2-furil)piridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11471530
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 942206-06-6
Fórmula molecular C9H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 224.06
Número MDL MFCD09037418
Clave InChI ZKUDFBZRIQOMGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-2-furyl pyridine, 5-bromo-2-furan-2-yl pyridine, 5-bromo-2-fur-2-yl pyridine
PubChem CID 42552976
Nombre IUPAC 5-bromo-2-(furan-2-il)piridina
SMILES BrC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(2-furyl)pyridine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza 95%