Learn More
5-Bromo-2,3-dihidro-1-benzofurano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10415312
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
CAS 66826-78-6
Fórmula molecular C8H7BrO
Peso molecular (g/mol) 199.05
Número MDL MFCD02677716
Clave InChI UDWFSJAYXTXMLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-bromocoumaran, benzofuran, 5-bromo-2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-bromobenzofuran, buttpark 36\18-16, pubchem7055, 5-bromo-2,3 dihydrobenzofuran, acmc-1b981, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran
PubChem CID 2776159
Nombre IUPAC 5-bromo-2,3-dihidro-1-benzofurano
SMILES BrC1=CC2=C(OCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2, 3-dihydro-1-benzofuran
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.05
Porcentaje de pureza 97%