Learn More
5-Bromo-2-fluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047632
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 766-11-0 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-11-0
Fórmula molecular C5H3BrFN
Peso molecular (g/mol) 175.988
Número MDL MFCD01863742
Clave InChI MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-bromopyridine, 3-bromo-6-fluoropyridine, 5-bromo-2-fluoro pyridine, 5-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo pyridine, pubchem3550, 2-fluro-5-bromo-pyridine, acmc-209p4s, bromo-2-fluoropyridine, 5
PubChem CID 2783168
Nombre IUPAC 5-bromo-2-fluoropiridina
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluoropyridine
Densidad 1.72
Punto de ebullición 162°C to 164°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5294
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 1363171
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.99
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.