Learn More
Ácido 5-bromo-2-piridinaacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7031915
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192642-85-6
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.03
Número MDL MFCD09999983
Clave InChI ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 5-bromopyridine-2-acetic acid, 5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 2-pyridineacetic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridineacetic acid, 5-bromo-pyridin-2-yl-acetic acid, 5-bromo-pyridylacetic acid, acmc-209ew7, 5-bromo-2-pyridyl acetic acid, 5-bromo-2-pyridinyl acetic acid
PubChem CID 46238459
Nombre IUPAC ácido 2-(5-bromopiridin-2-il)acético
SMILES OC(=O)CC1=NC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Punto de fusión 120°C to 123°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 98%