Learn More
5-Bromo-3-metoxiquinolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Descripción
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico activo.
Notas
Refrigerado (de 2 a 4 °C)
Es un intermedio farmacéutico activo.
Notas
Refrigerado (de 2 a 4 °C)
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-3-methoxyquinoline |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.08 |
Porcentaje de pureza | 96% |