Learn More
5-Bromo-6-metilpiridin-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.04 |
Porcentaje de pureza | 95% |