Learn More
Ácido 5-bromoindol-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7254-19-5 | C9H6BrNO2 | 240.05 g/mol
36.50€ - 362.00€
CAS 7254-19-5
Fórmula molecular C9H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 240.05
Número MDL MFCD00022705
Clave InChI YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid
PubChem CID 252137
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-1H-indol-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10654355
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
398652500
250 mg Frasco de vidrio
36.50€
250 miligramos
10244524
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
398650010
1 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10001214
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
398650050
5 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7254-19-5
240.05
YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N
252137
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O
C9H6BrNO2
MFCD00022705
5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid
ácido 5-bromo-1H-indol-2-carboxílico
Especificaciones
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
97.5
97.5% min. (HPLC)
MFCD00022705
YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N
ácido 5-bromo-1H-indol-2-carboxílico
252137
98%
7254-19-5
100.0
C9H6BrNO2
5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O
240.05
240.05
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
Nombre del producto
  • 5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.