Learn More
5-Bromoindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419826
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 10075-50-0 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10075-50-0
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.05
Número MDL MFCD00005670
Clave InChI VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
PubChem CID 24905
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-indol
SMILES BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoindole
Punto de fusión 89°C to 92°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 112877
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 99%