Learn More
5-Bromoindolina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058467
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 22190-33-6 | C8H8BrN | 198.063 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22190-33-6
Fórmula molecular C8H8BrN
Peso molecular (g/mol) 198.063
Número MDL MFCD00027410
Clave InChI QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromo-indoline, zlchem 28, 5-bromodihydroindole, pubchem7319, acmc-1cez6, 5-bromo-2,3-dihydro-indole, ksc497i6r
PubChem CID 3411566
Nombre IUPAC 5-bromo-2,3-dihidro-1H-indol
SMILES C1CNC2=C1C=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoindoline
Punto de fusión 36°C to 40°C
Punto de ebullición 114°C to 115°C (5 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 121590
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.06
Porcentaje de pureza ≥98%