Learn More
5-(Brometil)-3-fenilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3586797
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 2039-50-1
Fórmula molecular C10H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 238.084
Número MDL MFCD00159724
Clave InChI ANRMBFFXQKJEIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2748796
Nombre IUPAC 5-(bromometil)-3-fenil-1,2-oxazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-bromomethyl-3-phenylisoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl, 5-bromomethyl-3-phenyl-isoxazole, 3-phenyl-5-bromomethylisoxazole, isoxazole,5-bromomethyl-3-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.08
Porcentaje de pureza 97%