Learn More
(5-Bromopirid-2-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10577854
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 88139-91-7
Formula molecolare C6H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 188.02
Numero MDL MFCD04035597
InChI Key RUCZFWMEACWFER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-hydroxymethylpyridine, 2-hydroxymethyl-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 5-bromopyrid-2-yl methanol, 5-bromo-2-pyridinemethanol, 5-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridyl methan-1-ol, 5-bromopyridine-2-methanol
PubChem CID 5200169
IUPAC Name (5-bromopiridin-2-il)metanol
SMILES OCC1=CC=C(Br)C=N1
Especificaciones
Materiale o nome chimico (5-Bromopyrid-2-yl)methanol
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Frasco de vidrio ámbar
Quantità 250 mg
Peso formulazione 188.02
Percent Purity 97%