Learn More
5-Bromosalicilaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081774
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 1761-61-1 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1761-61-1
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.019
Número MDL MFCD00003330
Clave InChI MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779
PubChem CID 72863
Nombre IUPAC 5-bromo-2-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromosalicylaldehyde
Punto de fusión 103°C to 106°C
Cantidad 25 g
Beilstein 774710
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromosalicylaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-Bromosalicylaldehyde
RUO – Research Use Only
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis