Learn More
5-Cloro-1-metilimidazol, 98 %, Thermo Scientific™
37.10€ - 333.00€
CAS 872-49-1
Fórmula molecular C4H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 116.548
Número MDL MFCD00014505
Clave InChI NYDGOZPYEABERA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-chloroimidazole, 1h-imidazole, 5-chloro-1-methyl, 5-chloro-1-methylimidazole, zlchem 661, pubchem7612, acmc-209qj7, 5-chloro-1-methyl imidazole, 5-chloro-1-methyl-imidazole, ksc494e7d
PubChem CID 70105
Nombre IUPAC 5-cloro-1-metilimidazol
SMILES CN1C=NC=C1Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11392697
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11899.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11372697
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11899.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11382697
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11899.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
872-49-1
116.548
NYDGOZPYEABERA-UHFFFAOYSA-N
70105
CN1C=NC=C1Cl
C4H5ClN2
MFCD00014505
5-chloro-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-chloroimidazole, 1h-imidazole, 5-chloro-1-methyl, 5-chloro-1-methylimidazole, zlchem 661, pubchem7612, acmc-209qj7, 5-chloro-1-methyl imidazole, 5-chloro-1-methyl-imidazole, ksc494e7d
5-cloro-1-metilimidazol
Especificaciones
5-Chloro-1-methylimidazole
1.25
96°C (204°F)
1.511
110509
NYDGOZPYEABERA-UHFFFAOYSA-N
5-cloro-1-metilimidazol
70105
98%
872-49-1
89°C to 90°C (14 mmHg)
C4H5ClN2
MFCD00014505
5-chloro-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-chloroimidazole, 1h-imidazole, 5-chloro-1-methyl, 5-chloro-1-methylimidazole, zlchem 661, pubchem7612, acmc-209qj7, 5-chloro-1-methyl imidazole, 5-chloro-1-methyl-imidazole, ksc494e7d
CN1C=NC=C1Cl
116.548
116.55
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-827-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco