Learn More
5-Cloro-2-metilindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025522
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 1075-35-0 | C9H8ClN | 165.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1075-35-0
Fórmula molecular C9H8ClN
Peso molecular (g/mol) 165.62
Número MDL MFCD00005619
Clave InChI WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-methylindole, 2-methyl-5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methyl-indole, 2-methyl-5-chloro-1h-indole, pubchem17201, acmc-1bpvo, 5-chlor-2-methyl-1h-indole, indole, 5-chloro-2-methyl, 1h-indole,5-chloro-2-methyl
PubChem CID 70636
Nombre IUPAC 5-Cloro-2-metil-1H-indol
SMILES CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methylindole
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.62
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato