Learn More
5-Cloro-3-metilbenzo[b]tiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7081732
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19404-18-3
Fórmula molecular C9H7ClS
Peso molecular (g/mol) 182.665
Número MDL MFCD00052506
Clave InChI UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366
PubChem CID 317317
Nombre IUPAC 5-cloro-3-metil-1-benzotiofeno
SMILES CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
Punto de fusión 33°C to 36°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.67
Porcentaje de pureza 97%