Learn More
5-Cloro-3-metilbenzo[b]tiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4813214 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS 19404-18-3
Fórmula molecular C9H7ClS
Peso molecular (g/mol) 182.67
Clave InChI UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366
PubChem CID 317317
Nombre IUPAC 5-cloro-3-metil-1-benzotiofeno
SMILES CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
Punto de fusión 31.0°C to 32.0°C
Punto de ebullición 87.0°C (0.5 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.67
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-3-methylbenzo¢b!thiophene, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.