Learn More
5-Clorobenzo[b]tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 5-clorobenzo[b]tiofeno se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El 5-clorobenzo[b]tiofeno se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Chlorobenzo[b]thiophene |
Color | Blanco |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.64 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |