Learn More
5-Cloroisatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020979
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 17630-76-1 | C8H4ClNO2 | 181.58 g/mol
5-Chloroisatin is a reagent used in the synthesis of Schiff bases through the reaction with 2-methyl-4-nitroaniline or 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazole-5-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-cloroisatina es un reactivo utilizado en la síntesis de las bases de Schiff mediante la reacción con 2-metil-4-nitroanilina o 4-amino-4,5-dihidro-1H-1,2,3-triazol-5-ona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17630-76-1
Fórmula molecular C8H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.58
Número MDL MFCD00014567
Clave InChI XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloroisatin, 5-chloroindoline-2,3-dione, 5-chlorisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-chloro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro isatin, 5-chlor-2,3-dioxoindolin, 5-chlor-1h-indol-2,3-dion, 2hq, pubchem13607
PubChem CID 87203
SMILES ClC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloroisatin
Punto de fusión ∼247°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 383759
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Nombre IUPAC 5-cloro-2,3-dihidro-1H-indol-2,3-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.58
Porcentaje de pureza 98%