Learn More
Ácido 5-cloropiridina-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429257
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 652148-91-9 | C5H5BClNO2 | 157.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-cloropiridina-2-borónico fue utilizado como reactivo en la síntesis orgánica. También se utiliza como intermedio famacéutico. Se emplea en procesos de acoplamiento Suzuki-Miyaura.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 652148-91-9
Fórmula molecular C5H5BClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.36
Número MDL MFCD07368862
Clave InChI JEGHCYRKSUGHJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-pyridineboronic acid, 5-chloropyridine-2-boronic acid, 5-chloropyridin-2-yl boronic acid, 2-borono-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-boronicacid, 3-chloropyridine-6-boronic acid, 5-chloro-2-pyridyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-pyridinyl, pubchem13568, acmc-209npx
PubChem CID 22832086
Nombre IUPAC ácido (5-cloropiridin-2-il)borónico
SMILES B(C1=NC=C(C=C1)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloropyridine-2-boronic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.37
Porcentaje de pureza 95%