Learn More
Ácido 5-cloropiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7030206
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872041-85-5
Fórmula molecular C5H5BClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.36
Número MDL MFCD06798243
Clave InChI NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloropyridine-3-boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronic acid, 3-chloropyridine-5-boronic acid, 5-chloro-3-pyridinyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridyl boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-chloro-5-pyridyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronicacid, pubchem17397
PubChem CID 20111877
Nombre IUPAC ácido (5-cloropiridin-3-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloropyridine-3-boronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.37
Porcentaje de pureza 95%