Learn More
Ácido 5-clorovanílico, técnico. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405243
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 62936-23-6 | C8H7ClO4 | 202.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62936-23-6
Fórmula molecular C8H7ClO4
Peso molecular (g/mol) 202.59
Número MDL MFCD00016531
Clave InChI XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 44215
Nombre IUPAC Ácido 3-cloro-4-hidroxi-5-metoxibenzoico
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorovanillic acid
Punto de fusión 242°C to 248°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2648897
Sinónimo 5-chlorovanillic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy benzoic acid, 5-chlorovanillicacid, 5-chloro-vanillic acid, acmc-1b2hg, chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, 5-chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.6
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico