Learn More
5-Ciano-3-(1-metil-1,2,3,6-tetrahidro-4-piridil)indol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7055297
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 116480-60-5
Fórmula molecular C15H15N3
Peso molecular (g/mol) 237.306
Número MDL MFCD08276951
Clave InChI HNOKHIURIJOQKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole-5-carbonitrile, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole-5-carbonitrile, 3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-1h-indole-5-carbonitrile, methyltetrahydropyridinylindolecarbonitrile, 3-1-methyl-4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl indole-5-carbonitrile, 5-cyano-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-1h-indole-5-carbonitrile, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole-5-carbonitrile
PubChem CID 14973216
Nombre IUPAC 3-(1-metil-3,6-dihidro-2H-piridin-4-il)-1H-indol-5-carbonitrilo
SMILES CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Cyano-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole
Color Blanco a amarillo
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Beilstein 11193296
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.