Learn More
Ácido 5-ciclopropílico-1H-pirazol-3-carboxílico, 94 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11489460
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 5-ciclopropil-1H-pirazol-3-carboxílico se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401629-04-7
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD04967194
Clave InChI GNWMHLBUCXEXPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyclopropyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-cyclopropylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-cyclopropyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-cyclopropyl, 5-cyclopropylpyrazole-3-carboxylic acid, acmc-1ap8l, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-cyclopropyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-cyclopropyl-9ci
PubChem CID 776464
Nombre IUPAC ácido 5-ciclopropílico-1H-pirazol-3-carboxílico
SMILES C1CC1C2=CC(=NN2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Punto de fusión ∽175°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 94%